Its awesome i love I d say perfection it was much easier to understand
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3700,00 zł
Nazwa produktu
PDAM, derivatization grade (HPLC)
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
λmax
338-344 nm
fluorescence
λem 371-379 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
InChI key
PEIBAWRLFPGPAT-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description derivatization grade (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥95.0% (T) | description derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥99.0% (GC) |
| grade derivatization grade (HPLC) | grade - | grade derivatization grade (HPLC) |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| fluorescence λem 371-379 nm | fluorescence λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA | fluorescence - |
| form solid | form powder | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| assay ≥70% (HPLC) | assay ≥95.0% (T) | assay ≥99.0% (GC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?