Merck
99697
Silica gel C18 on TLC Plates
chiral modified, impregnated with Cu2+ reagent, chiral-silica gel matrix, L × W 5 cm × 20 cm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
Pozwól nam pomóc
material
chiral-silica gel matrix, glass support
quality
chiral modified, impregnated with Cu2+ reagent
feature
binder Organic, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
5 cm × 20 cm
layer thickness
250 μm
particle size
≥8 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
General description
C18 possess 18 carbon atoms in the acyl chain, commonly used as chelating agent, is highly reactive, stable and hydrophobic in nature. It can be used as an effective metal extraction agent. C18 supported on silica gel surface can withstand large volumes of metal ion solution without a releasing problem.
Application
Silica gel C18 on TLC Plates may be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-50-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pre-concentration of copper, cobalt and nickel with 3-methyl-1-phenyl-4-stearoyl-5-pyrazolone loaded on silica gel
Tong, A., Yoshifumi Akama, and S. Tanaka.
Analyst, 115, 947-949 (1990)