Merck
96659
Supelco
1,3-Di-tert-butylbenzene
reference material
Synonim(y):
DBB
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4[C(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)