Merck
96415
Sigma-Aldrich
Cinnamonitrile
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
3-Phenylacrylonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Beilstein:
1209546
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.601 (lit.)
n20/D 1.601
tw
254-255 °C (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
Klucz InChI
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.