Merck
95995
Z-Asp(OBzl)-OBzl
purum, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Z-L-aspartic acid dibenzyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.48
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2067438
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (TLC)
SMILES string
O=C(C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2)OCc3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)