Merck
94454
Supelco
4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
analytical standard
Synonim(y):
4-(Methyl-d3-nitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanol, NNAL-Methyl-d3
Wybierz wielkość
1 MG
3290,00 zł
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H12N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
przydatność
corresponds for LC-MS
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
Klucz InChI
OGRXKBUCZFFSTL-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706031, T706021
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)