Merck
94265
Supelco
Uranyl ionophore I
Selectophore
Synonim(y):
ETH 295, N,N′-Diheptyl-N,N′,6,6-tetramethyl-4,8-dioxaundecanediamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H54N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.73
Beilstein:
2305577
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Postać
liquid
ciąg SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)CCOCC(C)(C)COCCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C27H54N2O4/c1-7-9-11-13-15-19-28(5)25(30)17-21-32-23-27(3,4)24-33-22-18-26(31)29(6)20-16-14-12-10-8-2/h7-24H2,1-6H3
Klucz InChI
UZKSGXIBTHOXEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Ionophore employed in electrodes for the detn. of uranyl
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Senkyr et al.
Analytical Chemistry, 51, 786-786 (1979)
P.A. Bertrand et al.
Analytical Chemistry, 55, 364-364 (1983)
E. Malinowska
Analyst, 115, 1085-1085 (1990)