Merck
94180
10-Undecenoyl chloride
technical, ≥97.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)8COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.72
EC Number:
253-951-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1635112
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.454
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
InChI key
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F
flash_point_c
93 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)