Merck
940364
Sigma-Aldrich
GPhos Pd G4 ChemBeads
new
Synonim(y):
Metanosulfoniano[dicykloheksylo[3-(1,1-dimetylotoksy)-6-metoksy-2′,6′-bis(1-metyloetylo)[1,1′-bifenylo]-2-ylo]fosfina](2′-metyloamino-1,1′-bifenylo-2-ylo)pallad(II) ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H68NO5PPdS
Masa cząsteczkowa:
920.53
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, 4-6 wt. % (loading)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(C(C=CC=C1C(C)C)=C1C(C(OC)=CC=C2OC(C)(C)C)=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C.[MsO][Pd]5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C7N5C
InChI
InChI=1S/C35H53O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-24(2)28-20-15-21-29(25(3)4)32(28)33-30(36-8)22-23-31(37-35(5,6)7)34(33)38(26-16-11-9-12-17-26)27-18-13-10-14-19-27;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h15,20-27H,9-14,16-19H2,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
LJIBRSQNADCZDI-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Produkt ChemBeads zawierający ligand GPhos połączony z palladacyklem Buchwalda czwartej generacji. Motyw GPhos zapewnia doskonałą aktywność, a jednocześnie większą stabilność w porównaniu z innymi ligandami Buchwalda. Nałożony w ilości 5% wag. na szklane kulki do stosowania w eksperymentach o wysokiej przepustowości (HTE).
Zastosowanie
ChemBeads to szklane kulki powlekane substancjami chemicznymi. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej 920479.
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki powlekane substancjami chemicznymi. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, co pozwala użytkownikowi na dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott D McCann et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(35), 15027-15037 (2020-08-14)
We have developed a new dialkylbiaryl monophosphine ligand, GPhos, that supports a palladium catalyst capable of promoting carbon-nitrogen cross-coupling reactions between a variety of primary amines and aryl halides; in many cases, these reactions can be carried out at room
Bryan T Ingoglia et al.
Tetrahedron, 75(32), 4199-4211 (2020-01-04)
Over the past three decades, Pd-catalyzed cross-coupling reactions have become a mainstay of organic synthesis. In particular, catalysts derived from biaryl monophosphines have shown wide utility in forming C-N bonds under mild reaction conditions. This work summarizes a variety of
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of
Noah P Tu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(24), 7987-7991 (2019-03-21)
Technologies that enable rapid screening of diverse reaction conditions are of critical importance to methodology development and reaction optimization, especially when molecules of high complexity and scarcity are involved. The lack of a general solid dispensing method for chemical reagents