Merck
94009
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 2 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous suspension, particles
concentration
2.5% (solids)
particle size
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescence
λex 540 nm; λem 584
format
neat
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)