Merck
93667
Millipore
Heptakis-(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
suitable for GC
Synonim(y):
2,3,6-Tri-O-benzoyl-β-cyclodextrin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C189H154O56
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3321.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Próba
≥98.0% (TLC)
metody
gas chromatography (GC): suitable
Inne uwagi
Chiral solvating agent for 1H-NMR spectroscopy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)