Merck
93045
Sigma-Aldrich
Fluorotriphenylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Triphenylfluorosilane, Triphenylsilyl fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3SiF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.40
Beilstein:
2941368
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
mp
62-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15FSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
UBGXLEFOIVWVRP-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)