Merck
92870
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Kryptofix® 21
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
EC Number:
250-530-3
UNSPSC Code:
12350000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
607391
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
mp
~80 °C, 88-91 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI key
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Synthesis of disubstituted derivatives
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H. Tsukube et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 268-268 (1991)
I.O. Sutherland
Chemical Society Reviews, 15, 63-63 (1986)