Merck
92788
Sigma-Aldrich
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥95% (NT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26BrPSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.43
Beilstein:
3581358
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
klasa czystości
technical
Próba
≥95% (NT)
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
Inne uwagi
Wittig reagent for the synthesis of en-ynes; the (E)-olefin is formed preferentially
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Pontikis et al.
Canadian Journal of Chemistry, 67, 2240-2240 (1989)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 1495-1495 (1973)
Convergent, enantiospecific total synthesis of the hypocholesterolemic agent (+)-compactin.
P A Grieco et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 5908-5919 (1986-09-01)