Merck
92760
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)isocyanate
technical, ≥95% (GC)
Synonim(y):
Isocyanatotrimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiNCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.21
Beilstein:
1744962
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥95% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.397
tw
90-92 °C (lit.)
gęstość
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Klucz InChI
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
may become turbid on storage
Inne uwagi
Versatile reactive organic isocyanate; preparation of primary amines from Grignard reagents or from organo-lithiums
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A.C. Curran et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 983-983 (1976)
K.A. Parker et al.
Tetrahedron Letters, 981-981 (1975)