Przejdź do
92732
Trimethylsulfonium hydroxide solution
~0.25 M in methanol, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
Synonim(y):
TMSH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3S(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3910286
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
packaging
pkg of 10 × 1 mL
concentration
~0.25 M in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
MDTPTXSNPBAUHX-UHFFFAOYSA-M
General description
Trimethylsulfonium hydroxide (TMSH) is a methylating reagent. It can be prepared by dissolving trimethylsulfonium iodide in methanol and water solvent further treating with silver oxide.
Application
TMSH solution has been used as a derivatizing agent in a study to determine the fatty acids in milk samples using thermochemolysis-gas chromatography-mass spectrometry.
Other Notes
Reagent for the methylation of nucleophiles, e.g. carboxylic acids, alcohols, thiols, N-heterocycles; Rapid derivatization of acids for GC by pre-column transesterification of glycerides
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7926617935334901
packaging
pkg of 10 × 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
concentration
~0.25 M in methanol
concentration
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
concentration
~1.25 m HCl (T)
concentration
25 wt. % in methanol
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)