Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-598-4
Beilstein/REAXYS Number:
1698968
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22OS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
KXPXKNBDCUOENF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 92529-25MG | 04061833269794 |