Merck
90804
Tributylmethylammonium iodide
purum, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Methyltributylammonium iodide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)3N(I)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.29
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
221-402-4
Beilstein/REAXYS Number:
3567734
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (AT)
mp
184-185 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[I-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)