Merck
907545
Sigma-Aldrich
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonim(y):
6-O-benzylo-1-tio-β-D-galaktozyd fenylu
Wybierz wielkość
250 MG
777,00 zł
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
777,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
777,00 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
124-125 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H22O5S/c20-16-15(12-23-11-13-7-3-1-4-8-13)24-19(18(22)17(16)21)25-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1
Klucz InChI
WMSWWJHIVWFJLE-SPOLIRPYSA-N
Zastosowanie
Jest to chroniony galaktopiranozyd przydatny jako budulec do syntezy złożonych węglowodanów. Związek ma grupy ochronne β-fenyloetio i 6-benzylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.