Przejdź do
90657
Primeverin
analytical standard
Synonim(y):
4-Methoxy-2-[(6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzoic acid methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(OC)cc1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C20H28O13/c1-28-8-3-4-9(18(27)29-2)11(5-8)32-20-17(26)15(24)14(23)12(33-20)7-31-19-16(25)13(22)10(21)6-30-19/h3-5,10,12-17,19-26H,6-7H2,1-2H3/t10-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,19+,20-/m1/s1
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90657-5MG04061834391319