Kluczowe dokumenty
90615
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15N3 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.59
Beilstein:
5287631
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (AT)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
Klucz InChI
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)