Merck
90533
Supelco
(+)-Dihydrocinchonine
analytical standard
Synonim(y):
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.41
Beilstein:
4296749
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
aktywność optyczna
[α]/D 197±4°, c = 0.25 in ethanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
269-272 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Klucz InChI
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)