Merck
90013
Supelco
Etofibrate
analytical standard
Synonim(y):
2-[(Pyridin-3-yl)carbonyloxy]ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 3-Pyridinecarboxylic acid 2-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.79
Beilstein:
497931
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCCOC(C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C2=CC=CN=C2
InChI
1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
XXRVYAFBUDSLJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etofibrat (EF) to diester glikolu etylenowego kwasu klofibrynowego i nikotynowego. Jest to lek obniżający poziom cholesterolu przepisywany w leczeniu hiperlipidemii.[1]
Zastosowanie
Etofibrat może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach osocza, preparatach farmaceutycznych,[2] i próbkach środowiskowych[3][4] metodami analitycznymi.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of 136 pharmaceuticals and hormones in sewage sludge using quick, easy, cheap, effective, rugged and safe extraction followed by analysis with liquid chromatography--time-of-flight-mass spectrometry
Peysson W and Vulliet E
Journal of Chromatography A, 1290(5), 46-61 (2013)
High performance liquid chromatographic determination of etofibrate and its hydrolysis products
El-Gindy A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(1), 196-203 (2007)
Determination of etofibrate, fenofibrate, and atorvastatin in pharmaceutical preparations and plasma using differential pulse polarographic and square wave voltammetric techniques
Korany MA, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 91(5), 1051-1058 (2008)
Pharmaceuticals in groundwaters: analytical methods and results of a monitoring program in Baden-W
Sacher F, et al.
Journal of Chromatography A, 938(1-2), 199-210 (2001)