Przejdź do
606502
Glyphosate-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
6780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9000789432485780
Glyphosate certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89432
Glyphosate
description
99 atom % 13C
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
99 atom % 13C
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
-
mass shift
M+1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyphosate-2-13C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)