Merck
89999
ZnAF-2F DA
BioChemika
Synonim(y):
6-{2-[Bis(2-pyridylmethyl)amino]ethylamino}-2′,7′-difluorofluorescein diacetate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H30F2N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.66
UNSPSC Code:
41116105
Pozwól nam pomóc
product line
BioChemika
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)