Merck
89947
Triadimenol-(4-chlorophenoxy-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy-d4)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, Triadimenol-d4
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D4H14ClN3O2
Masa cząsteczkowa:
299.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C([2H])C([2H])=C(OC(N2N=CN=C2)C(C(C)(C)C)O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D
InChI key
BAZVSMNPJJMILC-UGWFXTGHSA-N
General description
Triadimenol-(4-chlorophenoxy-d4) is an isotope-labeled analog of the systemic fungicide triadimenol, wherein the 4-chlorophenoxy protons are replaced by deuterium.
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2121989-56-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photophysics and photochemistry of azole fungicides: triadimefon and triadimenol
Da Silva JP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 142(1), 31-37 (2001)
Aqueous photochemistry of pesticides triadimefon and triadimenol
Da Silva JP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 154(2-3), 293-298 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
632635-1G04061832721415
632635-5G04061833356838
89947-5MG04061833077498