Merck
89787
(Trimethylsiloxy)ethylene
Wacker Chemie AG, ≥96% (GC)
Synonim(y):
TMSO-ethene
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.23
EC Number:
228-281-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1738846
MDL number:
Assay:
≥96% (GC)
Form:
liquid
Pozwól nam pomóc
assay
≥96% (GC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
prices for bulk quantities on request
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)