Key Documents
89547
Millipore
TKT Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Streptococcus agalactiae selective agar
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
skład
aesculin, 1 g/L
agar, 13 g/L
crystal violet, 0.0013 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallium sulfate, 0.333 g/L
pH końcowe
7.4±0.2 (37 °C)
Zastosowanie
microbiology
Zastosowanie
For the isolation of Streptococcus agalactiae, the most frequent cause of bovine mastitis.
Inne uwagi
Determination of S. agalactiae by means of serological methods and CAMP-test
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M.R. Villanueva et al.
J. Am. Vet. Assoc., 198, 1398-1398 (1991)
J. Remmers
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 26, 104-104 (1975)