Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1932034
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C9H14O2/c1-6-4-9(2,3)5-7(10)8(6)11/h11H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DWGZTTFGUFHAJX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?