Merck
89122
Gluconapin potassium salt monohydrate
analytical standard
Synonim(y):
1-S-[N-(Sulfooxy)-4-pentenimidoyl]-1-thio-β-D-glucopyranose monopotassium salt monohydrate, 3-Butenylglucosinolate potassium salt monohydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18KNO9S2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.51
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)