Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥80% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤15.0% (cis-8-Methyl-6-nonenoic acid)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.440-1.450
format
neat
SMILES string
OC(CCCC/C=C/C(C)C)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5+
InChI key
OCALSPDXYQHUHA-FNORWQNLSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.3% water |
| assay ≥80% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?