Merck
88935
N-Thionylaniline
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
N-Sulfinyl-aniline
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NSO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.18
EC Number:
214-362-4
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
507682
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
color
very strongly colored
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
200 °C (lit.), 83 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Versatile reagent; e.g. for cycloadditions and for synthesis of heterocycles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O. Wichterle et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 19, 282-282 (1954)