Merck
88335
N-(Dimethylthexylsilyl)-dimethylamin
Selectophore, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
N,N-Dimethylthexyldimethylsilylamine, N-(Thexyldimethylsilyl)dimethylamine, N-[(2,3-Dimethyl-2-butyl)dimethylsilyl]dimethylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H25NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.40
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (T)
SMILES string
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Silanizing agent for glass, used e.g. for micro-electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K. Szabo et al.
Helvetica Chimica Acta, 67, 2128-2128 (1984)