Merck
87180
5-(Tetradecanoylamino)fluorescein
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamine isomerI
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H39NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.68
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
mp
185-190 °C (dec.)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
Other Notes
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)