Przejdź do
87158
1-Tetradecanol
Selectophore, ≥99.0%
Synonim(y):
Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.39
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.05
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-000-3
Beilstein/REAXYS Number:
1742652
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Form:
powder
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
7.4 (vs air)
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
powder
autoignition temp.
489 °F
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.), 38-39 °C
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Tetradecanol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)