Merck
87120
Sigma-Aldrich
Tetracyanoethylene
purum, ≥97.0% (N)
Synonim(y):
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
About This Item
Wzór liniowy:
(NC)2C=C(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.09
Beilstein:
1679885
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (N)
mp
197-199 °C (lit.)
197-200 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
Klucz InChI
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability
Reactant for:
  • Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
  • Thermal addition reaction with alkynes
  • One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
  • Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
  • Biotransformation by Botrytis cinerea
Inne uwagi
Powerful dienophile for cycloaddition reactions, reviews
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 749-749 (1987)
A.J. Fatiadi
Synthesis, 249-249 (1986)