Merck
86321
Calibrator 0,0 for FOS (Food-Oil-Sensor)
86.5% isopropyl myristate basis, 13.5% heptadecane basis
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12164500
Pozwól nam pomóc
assay
13.5% heptadecane basis, 86.5% isopropyl myristate basis
form
liquid
application(s)
food and beverages
general analytical
Application
Standard for quality control of frying oils
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
86321-250ML-F04061838219527