Merck
85392
GC Stationary Phase
phase PS 347.5, bottle of 50 mL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
packaging
bottle of 50 mL
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.406
matrix active group
PS 347.5 phase
viscosity
~50000 mPa.s
General description
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GC Stationary Phase
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
85392-50ML04061838211651