Merck
85100
Petrol
purum, bp 80-110 °C
Synonim(y):
Gasoline, Petroleum benzin
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
15101506
EC Number:
232-453-7
MDL number:
Bp:
80-110 °C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Level
form
liquid
bp
80-110 °C
density
0.70 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8032-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Improved Gas Chromatographic Method for the Determination of C6-C12 Petroleum Hydrocarbons in Soil Water.
Voyevoda M, et al.
Clean: Soil, Air, Water, 36(2, 164-170 (2008)
GC methods for quantitative determination of benzene in gasoline.
Pavlova A and Ivanova R.
Acta Chromatographica , 215-225 (2003)
Hosein Karim et al.
Journal of injury & violence research, 7(2), 59-63 (2015-06-18)
To investigate factors related to prevention of self-immolation in west of Iran. In a case-control study, 30 consecutive cases of deliberate self-inflicted burns admitted to the regional burn centre (Imam Khomeini hospital in Kermanshah province, Iran) were compared with controls