Kluczowe dokumenty
85000
L-Serine methyl ester hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
About This Item
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (AT)
aktywność optyczna
[α]20/D +5±0.5°, c = 2% in methanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
mp
163 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)