Merck
83925
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(2R,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
6053162
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (GC)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)