Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
EC Number:
247-397-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1424749
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥98.0% (GC)
bp
146-148 °C/0.75 mmHg (lit.)
mp
73-77 °C, 75-77 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C1=CC=COC1=O
InChI
1S/C7H6O4/c1-10-6(8)5-3-2-4-11-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
GJVZWOMUTYNUCE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Intermediate for cycloaddition reactions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
T.A. Bryson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 2930-2930 (1977)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P0048-10MG | 04061832557779 |
| P0048-50MG | 04061832557786 |