Merck
83193
Sigma-Aldrich
2H-Pyran-2-one
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
α-Pyrone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.08
Beilstein:
1511
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530
tw
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Klucz InChI
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Diene, M. Nakagawa, M. Tonozuka, M. Obi, M. Kiuchi, T. Hino
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 510-510 (1974)