Merck
82612
Sigma-Aldrich
Pyrazinecarboxamide
≥99.0% (N)
Synonim(y):
Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Beilstein:
112306
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51101500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (N)
mp
189-191 °C (lit.)
189-191 °C
spektrum działania antybiotyku
mycobacteria
ciąg SMILES
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Klucz InChI
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)