Kluczowe dokumenty
82400
Ethylene glycol monopropyl ether
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)