82330
Propylene sulfide
purum, ≥96.0% (GC)
Synonim(y):
Methylthiirane
About This Item
klasa czystości
purum
Próba
≥96.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
n20/D 1.475
tw
72-75 °C (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)