Quality Level
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C)
description
for ion-selective electrodes, solvent for preparation of membranes
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
14.3 %
refractive index
n20/D 1.421 (lit.), n20/D 1.423
bp
240 °C (lit.)
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W289302-SAMPLE-K | 04061837517631 |
| W289302-10KG-K | 04061837551475 |
| W289302-25KG-K | 04061837551499 |
| W289302-1KG-K | 04061837517594 |
| 82227-25ML | 04061838203427 |