Merck
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
Synonim(y):
2-[4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetamido]ethyl-polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
zakres etykietowania
0.7-1.0 mmol/g loading
macierz
crosslinked with 1% DVB
wielkość cząstki
500-560 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)