Merck
81454
Supelco
1,4-Polyisoprene
for GPC, standard, 300,000
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for GPC
standard
Certyfikat analizy
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
masa cząsteczkowa
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
zawiera
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)