Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
342,00 zł
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
Other Notes
Distilled water 5ml
Novobiocin 15mg
Potassium tellurite 1.5mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Escherichia coli, coliforms | suitability selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC) | suitability Escherichia coli, coliforms |
| form liquid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?